Learn More
Zirconium(IV) oxide, calcia stabilized, 99.4% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | ∼5000°C |
| Materiale o nome chimico | Zirconium(IV) oxide |
| Punto di fusione | ∼2700°C |
| Nota nome | Calcia stabilized |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Note percentuale saggio | (metals basis excluding Hf) |
| Indice di Merck | 14,10180 |
| Peso formulazione | 123.22 |
| Percent Purity | 99.4% |
| Vedi altri risultati |