Learn More
Zirconium(IV) oxide, Puratronic™, 99.978% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396158
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11396158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011141.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) oxide is used as an additive in the production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils and in ceramic glazes. It finds application as a solid electrolyte in electrochromic devices and precursor to the electroceramic lead zirconate titanate (PZT), as an insulator in transistors, as a thermal barrier coating in jet and diesel engines and as a diamond simulant in jewelry. It is used in oxygen sensors, fuel cell membranes and in orthopaedic implants of hip joints. It is coated on the silica gel surface and found to be used in the extraction of chromium from aqueous solutions at a pH of about 3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ∼5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Punto di fusione ∼2700°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare ZrO2
Indice di Merck 14,10180
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulfuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 123.22
Percent Purity 99.978%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 5.89 g/mL