Learn More
Zirconium(IV) propoxide, ca. 70%, solution in 1-Propanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10694175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694175 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10356694 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694175 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427938000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23519-77-9 , 71-23-8
Formula molecolare C12H28O4Zr
Molecular Weight (g/mol) 327.58
Numero MDL MFCD00015307
InChI Key XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) propoxide
Nota nome ca. 70%
Colore Amber to Colorless
Densità 1.0440g/mL
Punto d'infiammabilità 23°C
Intervallo percentuale saggio 27.0 to 29% (ZrO2)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare Zr(OCH2CH2CH3)4
Quantità 800 mL
Gravità specifica 1.044
IUPAC Name propan-1-olate;zirconium(4+)
Peso formulazione 327.57
Percent Purity ca. 70%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.