Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls
Codice prodotto. 10354671 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cell and Tissue Disruption with 200,400 mm
Centrifugal Ball Mill S 100
High Energy Ball Mill Emax
MM 200 and MM 301
MM 400
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) unitSize
10354671 MM 200 and MM 301 12 mm Pezzo
10608751 Cell and Tissue Disruption with 200,400 mm 2 mm Pezzo
10216702 MM 400 5 mm pezzi 200
10492262 MM 400 3 mm pezzi 200
10419112 Centrifugal Ball Mill S 100 40 mm Pezzo
11964382 High Energy Ball Mill Emax 0.5 mm Pezzo
11984382 High Energy Ball Mill Emax 1 mm Pezzo
11974382 High Energy Ball Mill Emax 0.1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10354671 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.368.0096
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MM 200 and MM 301
Materiale Zirconium Oxide