Learn More
Zirconium plate, 3.175mm (0.125in) thick, 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15474735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474735 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15474735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010593.GH
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium plate
Nota nome 3.175mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-67-7
Quantità 100 x 100 mm
Odore Odorless
Peso ≈206.6g/100x100mm
Forma Plate
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max.
Formula molecolare Zr
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
IUPAC Name zirconium
Molecular Weight (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Percent Purity 99.2%