Learn More
Zirconium powder, APS 2-3 micron, packaged in water, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged in water
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconium powder |
| Colore | Gray |
| Quantità | 25 g |
| Odore | Odorless |
| Dimensione particelle | APS 2 to 3 Micron |
| Forma | Powder |
| Numero UN | UN1358 |
Sicurezza e movimentazione
- Zirconium powder
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale perincendi de metalli per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconium, Hafnium
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.