Learn More
Zirconium sponge, 0.8-25.4mm (0.03-1.0in), 99.5%, Zr & Hf, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11395938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395938 250 g 250g
11305948 50 g 50g
11385938 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11395938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010441.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifications
Materiale o nome chimico Zirconium
Colore Gray
Aspetto Gray sponge
Quantità 250 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Forma Sponge