Learn More
Zirconium sputtering target, 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.5% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484865 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15484865 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041659.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Magnetron sputtering source
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-67-7
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf)
Formula molecolare Zr
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
Informazioni di solubilità Soluble in water.
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
IUPAC Name zirconium
Molecular Weight (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Percent Purity 99.5%