Learn More
Zirconium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
Dimensione della confezione:
250cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366547 250 cm 250cm
11356547 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11366547 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000416.CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantità 250 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.32g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%