Learn More
Zirconium wire, 1.14mm (0.045in) dia, 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 m
2 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342588 10 m 10m
11332588 2 m 2m
11356938 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11342588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014627.G6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium wire
Nota nome 1.14mm (0.045 in.) dia.
Quantità 10 m
Odore Odorless
Peso ≈6.64g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max.
Percent Purity 99.2%