Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15622240 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 15622240
Marca: Honeywell Research Chemicals 2243165G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13520-92-8
Formula molecolare Cl2H16O9Zr
Molecular Weight (g/mol) 322.24
Numero MDL MFCD00149898
InChI Key SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC Name oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconyl Chloride Octahydrate
Colore White
Quantità 5 g
Formula lineare ZrOCl2 · 8H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 322.25g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or crystals
Densità 1.91g/cm3