Learn More
Zirconyl(IV) nitrate hydrate, 99.5%, contains up to 4% Hf
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconyl(IV) nitrate hydrate |
| Nota nome | 99.5% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Chunks and/or Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.50% |
| Formula lineare | ZrO(NO3)2·xH2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Peso formulazione | 231.23 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zirconyl(IV) nitrate hydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.