Learn More
Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride
Codice prodotto. 18714929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18714929 10 mg 10mg
18776209 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18714929 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 5285/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allosteric AMPK activator
ZLN 024 hydrochloride is an allosteric AMP-activated protein kinase (AMPK) activator; allosterically stimulates active AMPK heterotrimers, increasing the activity of α1β1γ1 by 1.5-fold and α2β1γ1 by 1.7-fold (EC50 values are 0.42 and 0.95 μM, respectively). Inhibits dephosphorylation of AMPK Thr-172 by PP2Cα. Stimulates glucose uptake and fatty acid oxidation without increasing the ADP/ATP ratio. Also decreases fatty acid synthesis and glucose output in primary hepatocytes. Improves glucose tolerance and decreases cholesterol content in db/db mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride
Quantità 10 mg
Bersaglio AMPK Activators
Formula molecolare C13H13BrN2OS.HCl
Peso formulazione 361.69
Purezza >99%