missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride
Descrizione
ZLN 024 hydrochloride is an allosteric AMP-activated protein kinase (AMPK) activator; allosterically stimulates active AMPK heterotrimers, increasing the activity of α1β1γ1 by 1.5-fold and α2β1γ1 by 1.7-fold (EC50 values are 0.42 and 0.95 μM, respectively). Inhibits dephosphorylation of AMPK Thr-172 by PP2Cα. Stimulates glucose uptake and fatty acid oxidation without increasing the ADP/ATP ratio. Also decreases fatty acid synthesis and glucose output in primary hepatocytes. Improves glucose tolerance and decreases cholesterol content in db/db mice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| Bersaglio | AMPK Activators |
| Formula molecolare | C13H13BrN2OS.HCl |
| Peso formulazione | 361.69 |
| Purezza | >99% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?