Learn More
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431467 50 mg -
16425258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16431467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12589
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1; ZM39923 hydrochloride also potently inhibits tissue transglutaminase (TGM2) with an IC50 of 10 nM.
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1
Specifica
Materiale o nome chimico ZM39923 hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1021868-92-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H26ClNO
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 367.91
Peso formulazione 367.91
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only