Learn More
ZNF148 Antibody, Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™
Codice prodotto. 18444024 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18444024 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18444024 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP171872AF750
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF148 Polyclonal specifically detects ZNF148 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZNF148
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BERF-1, BFCOL1, CACCC box-binding protein, CLL-associated antigen KW-10, HT-BETA, pHZ-52, Transcription factor ZBP-89, ZBP89, ZBP-89, ZFP148zinc finger protein 148 (pHZ-52), Zinc finger DNA-binding protein 89, zinc finger protein 148
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen for this product maps to a region between residue 744 and 794 of human Zinc Finger DNA-Binding Protein 89 using the numbering given in entry NP_068799.2 (GeneID 7707).
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7707
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus