missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF181 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16371495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16371495 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16371495 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA584546

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VHNGEKPNSV VSVEKPLDHM NPYTCEKSYR RET Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 42%, Rat - 38%.

Zinc finger proteins have been shown to interact with nucleic acids and to have diverse functions. The zinc finger domain is a conserved amino acid sequence motif containing 2 specifically positioned cysteines and 2 histidines that are involved in coordinating zinc. Kruppel-related proteins form 1 family of zinc finger proteins. See MIM 604749 for additional information on zinc finger proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZNF181
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene ZNF181
N. accesso geni Q2M3W8
Alias gene HHZ181; Zinc finger protein 181; ZNF181
Simboli geni ZNF181
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF181. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107157).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 339318
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.