Learn More
ZNF22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | ZNF22 |
---|---|
Concentrazione | 0.26 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896884
|
Proteintech
17063-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886884
|
Proteintech
17063-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ZNF22 encodes a protein that is expressed in the epithelial component of the developing tooth organ during early bud and cap stages as well as in osteoblasts of craniofacial bone and the developing tongue.Specifica
ZNF22 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P17026, Q9ERU2, Q9ERU3 | |
360389, 67255, 7570 | |
ZNF22 Fusion Protein Ag10833 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF22 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HKR T1, KOX15, KROX26, Zfp422, Zinc finger protein 22, Zinc finger protein KOX15, Zinc finger protein Krox 26, ZNF22, ZNF422 | |
Znf22 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |