Learn More
ZNF331 Antibody [mFluor Violet 450 SE], R&D Systems™
Codice prodotto. 30500402 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30500402 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30500402 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335559MFV450
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF331 Polyclonal antibody specifically detects ZNF331 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZNF331
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene ZFN533, zinc finger protein 385B, Zinc finger protein 533FLJ25270, ZNF533
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human ZNF331 (NP_061025.5).,, Sequence:, AYENKSLPTEKNIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPRTHQRHHKENS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55422
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus