Learn More
Novus Biologicals™ ZNF342 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18590661 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18590661 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18590661 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00162979T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ZNF342
Sinonimo MRX89MGC8941, zinc finger protein 41
Simbolo del gene ZNF296