missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF441 Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 15514712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15514712 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15514712 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA541218

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MVERACEIKD NSQCGGPFTQ TQDSIVNEKI PGVDPWESSE CTDVLMGRSS Sequence homology: Human: 100%.

ZNF441 contains 19 C2H2-type zinc fingers and belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZNF441
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene ZNF441
N. accesso geni Q8N8Z8
Alias gene Zinc finger protein 441; ZNF441
Simboli geni ZNF441
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ZNF441 (aa 68-117).
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 126068
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.