Learn More
Abnova™ ZNF45 Recombinant Protein
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Peso molecolare | 100.76 |
| Nome | Human ZNF45 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| Intervallo di pH | 8 |
| Metodo di preparazione | In vitro wheat germ expression system |
| Metodo di purificazione | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Analisi di controllo qualità | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 2 μg |
| Sorgente | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |