missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZNF554 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18670311 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18670311 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18670311 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00115196T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ZNF554
Sinonimo FLJ34817, zinc finger protein 554
Simbolo del gene ZNF554
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.