Learn More
Novus Biologicals™ ZNF559 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18671521 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18671521 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18671521 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00084527T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ZNF559
Sinonimo MGC13105, NBLA00121, putative protein product of Nbla00121, zinc finger protein 559
Simbolo del gene ZNF559