Learn More
R&D Systems™ ZNF560 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18606127 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Tamaño de la unidad
18606127 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18606127 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP268804PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 147741
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 24 kDa
Quantità 100 μL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene FLJ31986, MGC119490, MGC119493, zinc finger protein 560
Simbolo del gene ZNF560
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68804. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine ZNF560
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.