Learn More
Novus Biologicals™ ZNF599 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | ZNF599 |
| Sinonimo | FLJ30663, FLJ50920, zinc finger protein 599 |
| Simbolo del gene | ZNF599 |