Learn More
Novus Biologicals™ ZNF608 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | ZNF608 |
| Sinonimo | DKFZp434M098, DKFZp781C0723, KIAA1281, MGC166851, NY-REN-36, Renal carcinoma antigen NY-REN-36, zinc finger protein 608 |
| Simbolo del gene | ZNF608 |