Learn More
Novus Biologicals™ ZNF683 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18571962 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18571962 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18571962 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00257101T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ZNF683
Sinonimo hobit, MGC33414, zinc finger protein 683
Simbolo del gene ZNF683