missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF735 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15504732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15504732 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15504732 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA541249

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: NTQNKIFQTH KCVKVFSKFS NSNRHNARYT GKKHLKCKKY GKSFCMFSHL Sequence homology: Human: 100%.

ZNF735 may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZNF735
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene ZNF735
N. accesso geni P0CB33
Alias gene Putative zinc finger protein 735; zinc finger protein 735; zinc finger protein 735 pseudogene; zinc finger protein 735, pseudogene; ZNF735; ZNF735P
Simboli geni ZNF735
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF735.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 730291
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.