Learn More
ZNF747 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | ZNF747 |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899364
|
Proteintech
19901-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889364
|
Proteintech
19901-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ZNF747 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.Specifica
ZNF747 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BV97 | |
65988 | |
ZNF747 Fusion Protein Ag13821 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF747 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
zinc finger protein 747, ZNF747 | |
ZNF747 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |