missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNHIT2 Antibody (4G11), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18314318 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18314318 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18314318 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000741M05

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

ZNHIT2 Monoclonal antibody specifically detects ZNHIT2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZNHIT2
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 4G11
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA, Sandwich ELISA
Formulazione In 1x PBS, pH 7.4
N. accesso geni NP_055020
Alias gene C11orf5zinc finger HIT domain-containing protein 2, chromosome 11 open reading frame 5, FONMGC120286, MGC120285, Protein FON, zinc finger, HIT domain containing 2, zinc finger, HIT type 2, zinc finger, HIT-type containing 2
Specie ospite Mouse
Immunogeno ZNHIT2 (NP_055020.1, 274 a.a. ~ 361 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GEHPPGPLGTRGAMHEVARILLGEGPTNQKGYTLAALGDLAQTLGRARKQAVAREERDHLYRARKKCQFLLAWTNENEAALTPLALDC
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 741
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.