Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458406 100 mg 100mg
16444437 50 mg 50mg
16428568 10 mg 10mg
16411038 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16458406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0655
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22Ca0.5NO4S2
Quantità 100 mg
Sinonimo SQ26991
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Molecular Weight (g/mol) 448.58
Peso formulazione 448.58
Percent Purity 99.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only