Learn More
Zofenoprilat Sodium Salt (90%), Zofenoprilat Sodium Salt (90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zofenoprilat Sodium Salt |
| CAS | 1329569-13-2 |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H19NO3S2.Na/c1-10(9-20)14(17)16-8-12(7-13(16)15(18)19)21-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,10,12-13,20H,7-9H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/t10-,12+,13+;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 347.0626 |