Learn More
R&D Systems™ Zolantidine dimaleate
Codice prodotto. 30001191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001191 50 mg 50mg
18015252 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001191 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1070/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.27€
    1033.20€ / 50mg
    Risparmia 112.07€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104076-39-3
Formula molecolare C30H39N3O9S
Specifica
Materiale o nome chimico Zolantidine dimaleate
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 613.68
Purezza >98%
Peso molecolare 617.71