Learn More
Emma Safety Footwear Zolder Safety Shoes
Codice prodotto. 15998641
Cambia vista
Click to view available options
Size:
39
41
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15998641 41 1 paio
15988641 39 1 paio
15908651 43 1 paio
15918651 44 1 paio
15928651 45 1 paio
15938651 46 1 paio
15948651 47 1 paio
15958651 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15998641 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM50884641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04€
    104.32€ / 1 paia
    Risparmia 75.72€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Water-repellant oiled Nubuck uppers with internal steel toe protection and an exceptional 'sticky' grip, even on wet and greasy surfaces.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Oiled Nubuck
  • Heat Resistant Outsole
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Colore Brown
Progettazione Zolder
Materiale rivestimento interno Full grain Nappa leather / Split leather
Materiale Oiled Nubuck
Size 41