Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zoledronic acid monohydrate
Codice prodotto. 16657062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16657062 1 g 1g
16667062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16657062 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466210010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O | 290.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165800-06-6
Formula molecolare C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Specifica
Materiale o nome chimico Zoledronic acid monohydrate
Quantità 1 g
Peso formulazione 290.11
Forma fisica Crystalline Powder
Product Type Reagent
Purezza 97.5 to 102.5% (dry substance) (Titration with NaOH)
InChI Key FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(CN1C=CN=C1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
IUPAC Name [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 290.11
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zoledronic acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate