Learn More
R&D Systems™ Zolmitriptan
Codice prodotto. 30001553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001553 50 mg 50mg
30001535 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001553 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4657/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.27€
    424.20€ / 50mg
    Risparmia 43.07€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT1B/1D/1F agonist
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist (Ki values are 0.63, 5.01 and 63.09 nM for h5-HT1D, h5-HT1B and h5-HT1F receptors respectively). Inhibits trigeminal nerve stimulation-mediated neurogenic plasma protein extravasation in guinea pigs; blocks long excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in a rat model of spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139264-17-8
Formula molecolare C16H21N3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Zolmitriptan
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 287.36
Purezza >99%
Peso molecolare 287.36