Learn More
Zolmitriptan N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 17932176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932176 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0298.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Zolmitriptan N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zolmitriptan N-Oxide
CAS 251451-30-6
Nomi componenti o analita Zolmitriptan N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H21 N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP), Zolmitriptan Related Compound E, Zolmitriptan Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMILES C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
IUPAC Name N,N-dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanamine oxide
Molecular Weight (g/mol) 303.36
Quantità 100 mg
Peso formulazione 303.1583 g/mol