Learn More
Zolmitriptan N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30134538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134538 25 mg 25mg
17912395 5 mg 5mg
17950805 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ63901025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251451-30-6
Formula molecolare C16 H21 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 303.36
Sinonimo 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP)
IUPAC Name N,N-dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanamine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico Zolmitriptan N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Peso formulazione 303.1583
Percent Purity >95%