Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Disposable Sampler
Descrizione
- HDPE
- Diameter: 21 mm
- Cleanroom manufactured
- Individually packaged
- Optionally sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Slot Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| No. of Chambers | 3 |
| Certificazione/Conformità | EU food requirements and FDA regulations |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Vedi altri risultati |