Learn More
Zonisamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30462174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462174 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462174 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP1379.0001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zonisamide
CAS 68291-97-4
Nomi componenti o analita Zonisamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 N2 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonamide
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 212.23
Quantità 1 mL
Peso formulazione 212.0256 g/mol