Learn More
R&D Systems™ Zonisamide
Codice prodotto. 18722624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722624 50 mg 50mg
18702614 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18722624 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2625/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks voltage-sensitive Na+ and Ca2+ channels (T-type)
Antiepileptic that possesses a broad spectrum anticonvulsant and mechanistic profile. Blocks voltage-sensitive Na+ and T-type Ca2+ channels, stimulates BKCa channels, modulates GABA, glutamate and monoamine neurotransmission, inhibits lipid peroxidation and scavenges hydroxyl and nitric oxide free radicals. Displays neuroprotective and antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68291-97-4
Formula molecolare C8H8N2O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Zonisamide
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 212.22
Purezza >99%
Peso molecolare 212.22