Learn More
Zonisamide-d4, TRC
Codice prodotto. 30454139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454139 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30454139 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ7000020.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 2H4 H4 N2 O3 S
Quantità 0.5 mg
Sinonimo Zonisamide-D4
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
IUPAC Name (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 216.25
Peso formulazione 216.0507
Percent Purity >95