Learn More
Zonisamide-d4, TRC
Product Code. 30454139
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
Unit Size:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30454139 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30454139 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCZ7000020.5MG
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C8 2H4 H4 N2 O3 S
Quantity 0.5 mg
Synonym Zonisamide-D4
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
IUPAC Name (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 216.25
Formula Weight 216.0507
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.