Learn More
Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide, TRC
Codice prodotto. 30009486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009486 100 mg 100mg
30008827 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ700015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1217201-89-2
Formula molecolare C11 H13 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 267.3
Sinonimo N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
IUPAC Name N'-(1,2-benzoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylmethanimidamide
SMILES CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Peso formulazione 267.0678