Learn More
Zonisamide
Codice prodotto. 16504464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16504464 1 g 1g
16514464 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16504464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465040010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68291-97-4 | C8H8N2O3S | 212.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68291-97-4
Formula molecolare C8H8N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 212.22
Numero MDL MFCD00865316
InChI Key UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (1,2-benzoxazol-3-yl)methanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Zonisamide
Punto di fusione 165.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: sparingly soluble in chloroform, n-hexane, soluble in methanol, ethanol, ethyl acetate and, acetic acid
Peso formulazione 212.22