Learn More
Zonisamide, TRC
Codice prodotto. 30006682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006682 50 mg 50mg
30008867 10 mg 10mg
30010807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006682 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ70000050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68291-97-4
Formula molecolare C8 H8 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 212.23
Sinonimo Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Zonisamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Peso formulazione 212.0256
Percent Purity >95%