Learn More
(±)-Zopiclone-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Tetradecane |
| CAS | 629-59-4 |
| Formula molecolare | C14 H30 |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane |
| InChI Formula | InChI=1 S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | tetradecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.39 |
| Peso formulazione | 198.2348 g/mol |
| Vedi altri risultati |