Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclone
Codice prodotto. 17221302 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17221302 1 g 1g
17231302 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17221302 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 467230010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Zopiclone
CAS 43200-80-2
Quantità 1 g
Solubilità soluble in acetone, chloroform, DMSO
Indice di Merck 10245
Punto di fusione 173°C to 175°C
Formula molecolare C17 H17 Cl N6 O3
Peso formulazione 388.81
Forma fisica Powder
Colore White to Light-yellow