Learn More
Zorvec, TRC
Codice prodotto. 30455213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455213 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ70055510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxathiapiprolin
CAS 1003318-67-9
Formula molecolare C24 H22 F5 N5 O2 S
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]-2-thiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, Oxathiapiprolin, Zorvec
InChI Formula InChI=1S/C24H22F5N5O2S/c1-13-9-20(24(27,28)29)31-34(13)11-21(35)33-7-5-14(6-8-33)23-30-18(12-37-23)17-10-19(36-32-17)22-15(25)3-2-4-16(22)26/h2-4,9,12,14,19H,5-8,10-11H2,1H3
SMILES Cc1cc(nn1CC(=O)N2CCC(CC2)c3nc(cs3)C4=NOC(C4)c5c(F)cccc5F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[4-[4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 539.52
Peso formulazione 539.1414